Få mere at vide
6-Methyl-1-heptyl Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methylheptanol |
| CAS | 1653-40-3 |
| Molekylær formel | C8 H18 O |
| Mængde | 0,5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H18O/c1-8(2)6-4-3-5-7-9/h8-9 H,3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CCCCCO |
| IUPAC navn | 6-methylheptan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.23 |
| Formel vægt | 130.1358 g/mol |
| Procent renhed | min 98% Chemical Purity |