Få mere at vide
6-Methyl-1,6-heptanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methyl-1,6-heptanediol |
| CAS | 5392-57-4 |
| Molekylær formel | C8H18O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6-Methylheptane-1,6-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O2/c1-8(2,10)6-4-3-5-7-9/h9-10H,3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(O)(C)CCCCCO |
| IUPAC navn | 6-methylheptane-1,6-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.23 |
| Formel vægt | 146.13 |