Få mere at vide
6-Methyl-1,4-naphthoquinone, TRC
Artikelnummer. 30474579
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474579 100 mg
30467694 1 g
30471170 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30474579 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM323160100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 605-93-6
Molekylær formel C11 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 172.18
IUPAC navn 6-methylnaphthalene-1,4-dione
SMIL Cc1ccc2C(=O)C=CC(=O)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-1,4-naphthoquinone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H8O2/c1-7-2-3-8-9(6-7)11(13)5-4-10(8)12/h2-6H,1H3
Formel vægt 172.0524
Procent renhed >95%