Få mere at vide
6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, TRC
Artikelnummer. 30481127
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30481127 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30481127 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33745425MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
CAS 5196-20-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H9 N O2
Mængde 25 mg
Synonym 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), Furo[3,4-c]pyridin-7-ol, 1,3-dihydro-6-methyl-, 1,3-Dihydro-6-methylfuro[3,4-c]pyridin-7-ol, 3-Methyl-8-oxa-4-azabicyclo[4.3.0]nona-1,3,5-trien-2-ol
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5/h2,10H,3-4H2,1H3
SMIL Cc1ncc2COCc2c1O
IUPAC navn 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.0633
Procent renhed >95