Få mere at vide
6-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452298
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452298 50 g 50g
11442298 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452298 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15245.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-61-2 | C10H13N | 147.22 g/mol
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-61-2
Molekylær formel C10H13N
Molekylvægt (g/mol) 147.22
MDL nummer MFCD00023887
InChI nøgle XOKMRXSMOHCNIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym civettal, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methylquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl, quinoline, tetrahydro-6-methyl, p-methyltetrahydroquinoline, acmc-209rck, dsstox_cid_27444, dsstox_rid_82351, dsstox_gsid_47444, xokmrxsmohcnix-uhfffaoysa
PubChem CID 66678
IUPAC navn 6-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin
SMIL CC1=CC=C2NCCCC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Smeltepunkt 33°C to 37°C
Kogepunkt 262°C to 263°C (712 mmHg)
Mængde 50 g
Beilstein 122515
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 147.22
Procent renhed 98%