Få mere at vide
6-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11442298
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11442298 10 g 10g
11452298 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11442298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15245.09
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 91-61-2 | C10H13N | 147.22 g/mol
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-61-2
Molekylær formel C10H13N
Molekylvægt (g/mol) 147.22
MDL nummer MFCD00023887
InChI nøgle XOKMRXSMOHCNIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym civettal, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methylquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl, quinoline, tetrahydro-6-methyl, p-methyltetrahydroquinoline, acmc-209rck, dsstox_cid_27444, dsstox_rid_82351, dsstox_gsid_47444, xokmrxsmohcnix-uhfffaoysa
PubChem CID 66678
IUPAC navn 6-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin
SMIL CC1=CC=C2NCCCC2=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Smeltepunkt 33°C to 37°C
Kogepunkt 262°C to 263°C (712 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 122515
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 147.22
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.