Få mere at vide
6-methoxytryptamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10327800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10327800 250 mg Glasflaske 250mg
10237303 50 mg Glass bottle 50mg
10165583 1 g Glasflaske 1g
11906621 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10327800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187452500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3610-36-4 | C11H14N2O | 190.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3610-36-4
Molekylær formel C11H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 190.24
MDL nummer MFCD00005663
InChI nøgle VOCGEKMEZOPDFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17654
IUPAC navn 2-(6-methoxy-lH-indol-3-yl)ethanamin
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)C(=CN2)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxytryptamine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 143.0°C to 146.0°C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 6-methoxytryptamine, 2-6-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl-6-methoxyindole, 2-6-methoxy-1h-indol-3-yl-ethylamine, 1h-indole-3-ethanamine, 6-methoxy, 2-2-aminoethyl-5-methoxyindole, 1h-indole-3-ethanamine,6-methoxy, 2-6-methoxy-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, 2-6-methoxyindol-3-yl ethylamine, 6-methoxy tryptamine
Opløselighedsinformation Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 190.24
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methoxytryptamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.