Få mere at vide
6-Methoxysalicylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxysalicylic Acid |
| CAS | 3147-64-6 |
| Molekylær formel | C8H8O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Hydroxy-6-methoxybenzenecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | OC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-6-methoxybenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.15 |
| Formel vægt | 168.04 |