Få mere at vide
6-Methoxyquinaldine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10573881 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10573881 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10573881 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146980010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxyquinaldine
CAS 1078-28-0
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 61°C to 65°C
Farve Beige to Gray
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C11H11NO
MDL nummer MFCD00006761
Mængde 1 g
Synonym 6-methoxyquinaldine, 2-methyl-6-methoxyquinoline, quinoline, 6-methoxy-2-methyl, quinaldine, 6-methoxy, 6-methoxy-2-methyl-quinoline, quinoline,6-methoxy-2-methyl, pubchem5910, acmc-2098xp, 2-methy-6-methoxyquinolinel
InChI nøgle NAGJQQFMJKMXJQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
IUPAC navn 6-methoxy-2-methylquinoline
Molekylvægt (g/mol) 173.21
PubChem CID 70648
Formel vægt 173.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Fluffy Crystalline Powder