Få mere at vide
6-methoxypyridin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446038
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446038 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15446038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59652.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26893-73-2 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
CAS 26893-73-2
Smeltepunkt 130°C to 134°C
Molekylær formel C7H7NO3
MDL nummer MFCD06800962
Mængde 1 g
Synonym 6-methoxypicolinic acid, 6-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy-6-picolinic acid, 2-methoxy-6-picolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-methoxy, picolinic acid, 6-methoxy, 6-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15165, 6-methoxypyridine-2-carboxylicacid, acmc-1cccg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
InChI nøgle KSWBODXXZITTPO-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC(=N1)C(=O)O
IUPAC navn 6-methoxypyridin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 153.137
PubChem CID 570891
Formel vægt 153.14
Procent renhed 97%