Få mere at vide
6-methoxypyrid-2-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10789595
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10789595 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10386714 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10789595 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08464DA
Kemiske identifikatorer
CAS 17920-35-3
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.143
MDL nummer MFCD04972542
InChI nøgle DEUALFRBMNMGDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methoxypyridine, 6-methoxy-pyridin-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridinamine, 6-methoxypyrid-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridylamine, 2-amino-6-methoxy pyridine, 2-pyridinamine, 6-methoxy, methoxypyridin-6-amine, acmc-209efc, 6-methoxy-2-aminopyridin
PubChem CID 580053
IUPAC navn 6-methoxypyridin-2-amin
SMIL COC1=CC=CC(=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxypyrid-2-ylamine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%