Få mere at vide
6-Methoxynicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10477442
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10477442 1 g 1g
10397204 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10477442 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB04785DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 15871-85-9
Molekylær formel C7H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 134.138
MDL nummer MFCD00084981
InChI nøgle DFPYAQAFVHRSAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxynicotinonitrile, 2-methoxypyridine-5-carbonitrile, 6-methoxy-3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxy-5-cyanopyridine, 5-cyano-2-methoxypyridine, 2-methoxy-5-pyridinecarbonitrile, 6-methoxy-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 6-methoxy, 6-metoxynicotinonitrile, pubchem15154
PubChem CID 2736776
IUPAC navn 6-methoxypyridin-3-carbonitril
SMIL COC1=NC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxynicotinonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 134.14
Procent renhed 97%