Få mere at vide
6-Methoxynicotinamide, TRC
Artikelnummer. 30478671
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30478671 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30478671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM264928500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxynicotinamide
CAS 7150-23-4
Molekylær formel C7H8N2O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-11-6-3-2-5(4-9-6)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
SMIL COc1ccc(cn1)C(=O)N
IUPAC navn 6-methoxypyridine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0586