Få mere at vide
6-Methoxynicotinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxynicotinamide |
| CAS | 7150-23-4 |
| Molekylær formel | C7H8N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-11-6-3-2-5(4-9-6)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10) |
| SMIL | COc1ccc(cn1)C(=O)N |
| IUPAC navn | 6-methoxypyridine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vægt | 152.0586 |