Få mere at vide
6-Methoxynaphthalen-2-carboxylsyre (6-Methoxy-2-naftosyre; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalen), Mikromol™
Beskrivelse
6-Methoxynaphthalen-2-carboxylsyre (6-Methoxy-2-naftosyre; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalen)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene) |
| CAS | 2471-70-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H10 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Naproxen Imp. O (EP), Naproxen USP Related Compound A, Naproxen USP RC A, 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene, Naproxen Related Compound A, Naproxen Impurity O |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 6-methoxynaphthalen-2-carboxylsyre |
| Vis mere |