Få mere at vide
6-Methoxynaphthalene-2-boronic acid, 95%
Artikelnummer. 11329605
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329605 5 g 5g
11319605 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19060.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 156641-98-4 | C11H11BO3 | 202.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156641-98-4
Molekylær formel C11H11BO3
Molekylvægt (g/mol) 202.02
MDL nummer MFCD03093087
InChI nøgle GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-methoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-methoxynaphthalene-2-boronic acid, 6-methoxy-2-naphthyl boronic acid, 2-methoxynaphthalene-6-boronic acid, boronic acid, 6-methoxy-2-naphthalenyl, 6-methoxy-2-naphthalenyl boronic acid, acmc-209deh, ksc489k9r
PubChem CID 4641692
IUPAC navn (6-methoxynaphthalen-2-yl)borsyre
SMIL COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxynaphthalene-2-boronic acid
Smeltepunkt ∽245°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 7636998
Formel vægt 202.02
Procent renhed 95%