Få mere at vide
6-Methoxynaphthalen-2-ol (Hydroxynerolin), Mikromol™
Beskrivelse
6-Methoxynaphthalen-2-ol (Hydroxynerolin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxynaphthalen-2-ol (Hydroxynerolin) |
| CAS | 5111-66-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Methoxynaphthalen-2-ol (Hydroxynerolin) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H10 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Methoxynaphthalen-2-ol, Naproxen Imp. H (EP), Hydroxynerolin, Naproxen Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 6-methoxynaphthalen-2-ol |
| Vis mere |