Få mere at vide
6-Methoxyindol-2-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30481269
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30481269 10 g
1 options
Artikelnummer. 30481269 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26280010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxyindole-2-carboxylic Acid
CAS 16732-73-3
Molekylær formel C10H9NO3
Mængde 10 g
Synonym 6-Methoxy-1H-indole-2-carboxylic Acid, 6-Methoxyindole-2-carboxylic Acid, NSC 27988
InChI formel InChI=1S/C10H9NO3/c1-14-7-3-2-6-4-9(10(12)13)11-8(6)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,12,13)
SMIL COc1ccc2cc([nH]c2c1)C(=O)O
IUPAC navn 6-methoxy-1H-indol-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 191.18
Formel vægt 191.0582