Få mere at vide
6-(Methoxycarbonyl)-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(Methoxycarbonyl)-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 917252-78-9 |
| Molekylær formel | C16 H14 N2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-(4-Methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-11-3-5-12(6-4-11)14-10-18-9-13(16(19)20-2)7-8-15(18)17-14/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc2nc(cn2c1)c3ccc(C)cc3 |
| IUPAC navn | methyl 2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.29 |
| Formel vægt | 266.1055 |