missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methoxy-N2-methylpyridine-2,3-diamine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30482103
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482103 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482103 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM34331050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-N2-methylpyridine-2,3-diamine Dihydrochloride
CAS 83732-72-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7H13Cl2N3O
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H11N3O.2ClH/c1-9-7-5(8)3-4-6(10-7)11-2;;/h3-4H,8H2,1-2H3,(H,9,10);2*1H
SMIL CNC1=C(C=CC(=N1)OC)N.Cl.Cl
IUPAC navn 6-methoxy-2-N-methylpyridine-2,3-diamine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 226.1
Formel vægt 225.0436
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.