Få mere at vide
6-Methoxy-N2-methylpyridine-2,3-diamine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-N2-methylpyridine-2,3-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 83732-72-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7H13Cl2N3O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O.2ClH/c1-9-7-5(8)3-4-6(10-7)11-2;;/h3-4H,8H2,1-2H3,(H,9,10);2*1H |
| SMIL | CNC1=C(C=CC(=N1)OC)N.Cl.Cl |
| IUPAC navn | 6-methoxy-2-N-methylpyridine-2,3-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.1 |
| Formel vægt | 225.0436 |
| Vis mere |