Få mere at vide
6-Methoxy-N-(3-sulfopropyl)quinolinium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-N-(3-sulfopropyl)quinolinium |
| CAS | 83907-40-8 |
| Molekylær formel | C13 H15 N O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Quinolinium','6-methoxy-1-(3-sulfopropyl)-','inner salt, SPQ |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO4S/c1-18-12-5-6-13-11(10-12)4-2-7-14(13)8-3-9-19(15,16)17/h2,4-7,10H,3,8-9H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2c(ccc[n+]2CCCS(=O)(=O)[O-])c1 |
| IUPAC navn | 3-(6-methoxyquinolin-1-ium-1-yl)propane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.33 |
| Formel vægt | 281.0722 |