Få mere at vide
6-Methoxy-8-nitroquinoline, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31449239
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31449239 5 g
31441572 1 g
31445937 25 g
31433710 100 g
31441342 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31449239 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD127325g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-8-nitroquinoline
CAS 85-81-4
Molekylær formel C10H8N2O3
MDL nummer MFCD00006802
Mængde 5 g
SMIL O=[N+](C1=C2N=CC=CC2=CC(OC)=C1)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 204.18
Procent renhed 98%