Få mere at vide
6-Methoxy-5-nitroisoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-5-nitroisoquinoline |
| CAS | 72677-92-0 |
| Molekylær formel | C10 H8 N2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O3/c1-15-9-3-2-7-6-11-5-4-8(7)10(9)12(13)14/h2-6H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2cnccc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 6-methoxy-5-nitroisoquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.18 |
| Formel vægt | 204.0535 |