Få mere at vide
6-Methoxy-4-pyrimidinamin, TRC
Artikelnummer. 30481550
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30481550 2 g
1 options
Artikelnummer. 30481550 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2716402G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-4-pyrimidinamine
CAS 696-45-7
Molekylær formel C5H7N3O
Mængde 2 g
Synonym 4-Amino-6-methoxy-pyrimidine,, 4-Amino-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-aminopyrimidine, 6-Methoxy-4-pyrimidinamine
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O/c1-9-5-2-4(6)7-3-8-5/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
SMIL COc1cc(N)ncn1
Molekylvægt (g/mol) 125.13
Formel vægt 125.0589