Få mere at vide
6-Methoxy-4-methylcarbostyril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-4-methylcarbostyril |
| CAS | 5342-23-4 |
| Molekylær formel | C11H11NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 6-Methoxy-4-methyl-2(1H)-quinolinone, 4-Methyl-6-methoxy-2-quinolone, 4-Methyl-6-methoxycarbostyril, 4-Methyl-6-methoxyquinolin-2(1H)-one, NSC 2195 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-7-5-11(13)12-10-4-3-8(14-2)6-9(7)10/h3-6H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | COc1ccc2NC(=O)C=C(C)c2c1 |
| IUPAC navn | 6-methoxy-4-methyl-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vægt | 189.079 |