missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-2-(4-nitrophenyl)-4H-benzopyran-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-2-(4-nitrophenyl)-4H-benzopyra |
| CAS | 132018-13-4 |
| Molekylær formel | C18 H13 N O7 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13NO7/c1-24-12-7-8-14-13(9-12)16(20)15(18(21)25-2)17(26-14)10-3-5-11(6-4-10)19(22)23/h3-9H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C1=C(Oc2ccc(OC)cc2C1=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | methyl 6-methoxy-2-(4-nitrophenyl)-4-oxochromene-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.3 |
| Formel vægt | 355.0692 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?