missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Methoxy-3-[4-(N-benzyloxycarbonyl)piperidinyl]-1,2-benzisoxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-3-[4-(N-benzyloxycarbonyl)piperidinyl]-1,2-benzisoxazole |
| CAS | 84163-07-5 |
| Molekylær formel | C21H22N2O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-(6-Methoxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N2O4/c1-25-17-7-8-18-19(13-17)27-22-20(18)23-11-9-16(10-12-23)21(24)26-14-15-5-3-2-4-6-15/h2-8,13,16H,9-12,14H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2c(noc2c1)N3CCC(CC3)C(=O)OCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | benzyl 1-(6-methoxy-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidine-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.41 |
| Formel vægt | 366.158 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?