missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methoxy-3-[4-(N-benzyloxycarbonyl)piperidinyl]-1,2-benzisoxazole, TRC

Artikelnummer. 30484110
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30484110 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30484110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2612402MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-3-[4-(N-benzyloxycarbonyl)piperidinyl]-1,2-benzisoxazole
CAS 84163-07-5
Molekylær formel C21H22N2O4
Mængde 2 mg
Synonym 4-(6-Methoxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C21H22N2O4/c1-25-17-7-8-18-19(13-17)27-22-20(18)23-11-9-16(10-12-23)21(24)26-14-15-5-3-2-4-6-15/h2-8,13,16H,9-12,14H2,1H3
SMIL COc1ccc2c(noc2c1)N3CCC(CC3)C(=O)OCc4ccccc4
IUPAC navn benzyl 1-(6-methoxy-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidine-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 366.41
Formel vægt 366.158
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.