Få mere at vide
6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30946341
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30946341 1 g 1g
30939597 25 g 25g
30933498 100 mg 100mg
30941838 5 g 5g
30940435 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30946341 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD131201g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
CAS 2472-22-2
Molekylær formel C11H12O2
MDL nummer MFCD00001729
Mængde 1 g
SMIL O=C1CC2=C(C=C(OC)C=C2)CC1
Molekylvægt (g/mol) 176.21
Procent renhed 98%