Få mere at vide
6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| CAS | 1078-19-9 |
| Molekylær formel | C11H12O2 |
| MDL nummer | MFCD00001695 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C1CCCC2=C1C=CC(OC)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.21 |
| Procent renhed | 98% |