Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-2-tetralone |
| CAS min % | 88.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 28 °C til 35 °C |
| Farve | Beige-Gul til Orange |
| Kogepunkt | 114 °C til 116 °C (0,2 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 88% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Safety and Handling
- 6-Methoxy-2-tetralone
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.