Få mere at vide
6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 10311770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. 10311770
Brand: Thermo Scientific Acros 431800500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38046-82-1 | C11H9BrMgO | 261.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide
CAS 38046-82-1, 109-99-9
CAS min % 10.82, 83.76
CAS Max % 16.24, 89.18
Farve Brown
Tæthed 0.9660g/mL
Flammepunkt −25°C
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylær formel C11H9BrMgO
MDL nummer MFCD01311488
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.966
Synonym 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide, sogqgmfueumyjd-uhfffaoysa-m, 6-methoxynaphthalen-2-ylmagnesium bromide, 4-fluorobenzylmagnesium chloride 0.25m, 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide, 0.5m in thf, 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle SOGQGMFUEUMYJD-UHFFFAOYSA-M
SMIL COC1=CC2=CC=C([Mg]Br)C=C2C=C1
IUPAC navn bromo(6-methoxynaphthalen-2-yl)magnesium
Molekylvægt (g/mol) 261.40
PubChem CID 11242453
Formel vægt 261.4
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.