Få mere at vide
6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11BO3/c1-15-11-5-3-8-6-10(12(13)14)4-2-9(8)7-11/h2-7,13-14H,1H3 |
| Formel vægt | 202.0801 |