missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methoxy-2-naphthol, TRC

Artikelnummer. 30466802
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466802 10 g
30476367 5 g
30472107 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466802 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26289010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5111-66-0
Molekylær formel C11 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Synonym 6-Methoxynaphthalen-2-ol, Naproxen Imp. H (EP), Hydroxynerolin
IUPAC navn 6-methoxynaphthalen-2-ol
SMIL COc1ccc2cc(O)ccc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Methoxynaphthalen-2-ol (Hydroxynerolin)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
Formel vægt 174.0681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.