Få mere at vide
6-Methoxy-2-naftosyre, TRC
Artikelnummer. 30477105
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30477105 10 g
1 options
Artikelnummer. 30477105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26475510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene)
CAS 2471-70-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H10 O3
Mængde 10 g
Synonym 2-Naphthalenecarboxylic acid','6-methoxy-, 2-Naphthoic acid','6-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-Methoxy-6-naphthalenecarboxylic acid, 6-Methoxy-2-naphthoic acid, 6-Methoxynaphthalen-2-carboxylic acid, NSC 408786, 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene
InChI formel InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMIL COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)O
IUPAC navn 6-methoxynaphthalen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 202.21
Formel vægt 202.063
Procent renhed >95