Få mere at vide
6-Methoxy-2-naftosyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-2-naphthoic acid |
| Smeltepunkt | 192 °C til 194 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2211233 |
| Formel vægt | 202.21 |
| Procent renhed | ≥98% |