Få mere at vide
6-Methoxy-2-naphthoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11313616
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313616 1 g 1g
11323616 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14610.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2471-70-7 | C12H9O3 | 201.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2471-70-7
Molekylær formel C12H9O3
Molekylvægt (g/mol) 201.20
MDL nummer MFCD00092750
InChI nøgle YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-methoxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-methoxy, unii-65ih1sv66a, 6-methoxy-2-naphthoicacid, 6-methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-methoxy-naphthalene-2-carboxylic acid, naproxen specified impurity o ep, naproxen impurity o, 2-methoxy-6-naphthalenecarboxylic acid, zlchem 1096
PubChem CID 349181
IUPAC navn 6-methoxynaphthalen-2-carboxylat
SMIL COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-2-naphthoic acid
Smeltepunkt 192°C to 194°C
Mængde 1 g
Beilstein 2211233
Formel vægt 202.21
Procent renhed ≥98%