Få mere at vide
6-Methoxy-2-naphthalencarboxaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxaldehyde |
| CAS | 3453-33-6 |
| Molekylær formel | C12H10O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Methoxy-6-naphthalenecarboxaldehyde, 6-Methoxy-2-naphthaldehyde, 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxaldehyde, MONAL 62 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c1-14-12-5-4-10-6-9(8-13)2-3-11(10)7-12/h2-8H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2cc(C=O)ccc2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vægt | 186.0681 |