Få mere at vide
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 10041494 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10041494 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10041494 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399860050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 156641-98-4 | C11H11BO3 | 202.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
CAS 156641-98-4
Smeltepunkt >295°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C11H11BO3
MDL nummer MFCD03093087
Mængde 5 g
Synonym 6-methoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-methoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-methoxynaphthalene-2-boronic acid, 6-methoxy-2-naphthyl boronic acid, 2-methoxynaphthalene-6-boronic acid, boronic acid, 6-methoxy-2-naphthalenyl, 6-methoxy-2-naphthalenyl boronic acid, acmc-209deh, ksc489k9r
Opløselighedsinformation Solubility in water: ca 2.5%
InChI nøgle GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
IUPAC navn (6-methoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 202.02
PubChem CID 4641692
Formel vægt 202.04
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.