Få mere at vide
6-Methoxy-2-naphthaleneacetic Acid (Desmethyl Naproxen), TRC
Artikelnummer. 18063550
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18063550 10 mg
18011850 100 mg
18010070 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18063550 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26469510MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23981-47-7
Molekylær formel C13 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 216.23
Synonym 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-, 6-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, 2-(2-Methoxynaphthalen-6-yl)acetic acid, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetic acid, 6-Methoxy-2-naphthylacetic acid, BRL 10720, (6-Methoxy-2-naphthyl)acetic acid, (6-Methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid, α-Demethylnaproxen, Naproxen Imp. I (EP)
IUPAC navn 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid
SMIL COc1ccc2cc(CC(=O)O)ccc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Demethylnaproxen
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)
Formel vægt 216.0786
Procent renhed >95%