missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methoxy-2-naphthaleneacetic Acid (Desmethyl Naproxen), TRC

Artikelnummer. 18011850
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18011850 100 mg
18063550 10 mg
18010070 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18011850 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM264695100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 23981-47-7
Molekylær formel C13 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 216.23
Synonym 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-, 6-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, 2-(2-Methoxynaphthalen-6-yl)acetic acid, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetic acid, 6-Methoxy-2-naphthylacetic acid, BRL 10720, (6-Methoxy-2-naphthyl)acetic acid, (6-Methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid, α-Demethylnaproxen, Naproxen Imp. I (EP)
IUPAC navn 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid
SMIL COc1ccc2cc(CC(=O)O)ccc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Demethylnaproxen
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)
Formel vægt 216.0786
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.