Få mere at vide
6-methoxy-2-methylquinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495816
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495816 1 g 1g
11405826 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22199.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1078-28-0 | C11H11NO | 173.215 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1078-28-0
Molekylær formel C11H11NO
Molekylvægt (g/mol) 173.215
MDL nummer MFCD00006761
InChI nøgle NAGJQQFMJKMXJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxyquinaldine, 2-methyl-6-methoxyquinoline, quinoline, 6-methoxy-2-methyl, quinaldine, 6-methoxy, 6-methoxy-2-methyl-quinoline, quinoline,6-methoxy-2-methyl, pubchem5910, acmc-2098xp, 2-methy-6-methoxyquinolinel
PubChem CID 70648
IUPAC navn 6-methoxy-2-methylquinolin
SMIL CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-2-methylquinoline
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Tæthed 0.973
Flammepunkt 47°C (117°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 173.21
Procent renhed 97%