Få mere at vide
6-Methoxy-2-methylbenzo[d]thiazole, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Methoxy-2-methylbenzo[d]thiazole |
| CAS | 2941-72-2 |
| Molekylær formel | C9H9NOS |
| MDL nummer | MFCD00005795 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | CC1=NC2=CC=C(OC)C=C2S1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.24 |
| Procent renhed | 98% |