Få mere at vide
6'-methoxy-2'-acetonaphthon (Naproxen urenhed L), TRC
Artikelnummer. 30133889
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133889 10 g
17972075 1 g
17940825 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133889 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26080510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3900-45-6
Molekylær formel C13 H12 O2
Molekylvægt (g/mol) 200.233
Synonym 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone, Naproxen Imp. L (EP), Acetylnerolin
IUPAC navn 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanon
SMIL COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylnerolin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
Formel vægt 200.084
Procent renhed >95%