missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene, TRC

Artikelnummer. 30471567
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471567 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471567 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2630605G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
CAS 63675-74-1
Molekylær formel C16 H14 O2 S
Mængde 5 g
Synonym Benzo[b]thiophene, 6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-, 2-(4-Methoxyphenyl)-6-methoxybenzo[b]thiophene, 6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
InChI formel InChI=1S/C16H14O2S/c1-17-13-6-3-11(4-7-13)15-9-12-5-8-14(18-2)10-16(12)19-15/h3-10H,1-2H3
SMIL COc1ccc(cc1)c2cc3ccc(OC)cc3s2
IUPAC navn 6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-1-benzothiophene
Molekylvægt (g/mol) 270.35
Formel vægt 270.0715
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.