missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic Acid |
| CAS | 62956-62-1 |
| Molekylær formel | C11H12O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-14-8-4-2-7-3-5-9(11(12)13)10(7)6-8/h2,4,6,9H,3,5H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | COc1ccc2CCC(C(=O)O)c2c1 |
| IUPAC navn | 6-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vægt | 192.0786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?