Få mere at vide
6-Methoxy-1-tetralon, TRC
Artikelnummer. 30480492
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30480492 5 g
1 options
Artikelnummer. 30480492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2686905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-1-tetralone
CAS 1078-19-9
Molekylær formel C11H12O2
Mængde 5 g
Synonym 3,4-Dihydro-6-methoxy-1(2H)-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-1-naphthalenone, 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-Methoxy-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-Methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalene-1(2H)-one, 6-Methoxy-α-tetralone, NSC 41700
InChI formel InChI=1S/C11H12O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7H,2-4H2,1H3
SMIL COc1ccc2C(=O)CCCc2c1
Molekylvægt (g/mol) 176.21
Formel vægt 176.0837