Få mere at vide
6-Methoxy-1-tetralon, 99%
Artikelnummer. 11478536
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478536 100 g 100g
11458536 5 g 5g
11468536 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15967.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1078-19-9 | C11H12O2 | 176,215 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1078-19-9
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.215
MDL nummer MFCD00001695
InChI nøgle MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-1-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-methoxytetralone, 6-methoxy-alpha-tetralone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-methoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-6-methoxy-1 2h-naphthalenone, 6-methoxy-.alpha.-tetralone
PubChem CID 14112
IUPAC navn 6-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-1-tetralone
Smeltepunkt 77 °C til 80 °C
Kogepunkt 171 °C (11 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 972739
Merck Index 14,6000
Formel vægt 176.22
Procent renhed 99%