Få mere at vide
6-Methoxy-1-tetralon, 99%
Artikelnummer. 10793701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10793701 100 g Glasflaske 100g
10436750 25 g Glasflaske 25g
10137953 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10793701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126121000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 1078-19-9 | C11H12O2 | 176,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1078-19-9
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.21
MDL nummer MFCD00001695
InChI nøgle MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-1-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-methoxytetralone, 6-methoxy-alpha-tetralone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-methoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-6-methoxy-1 2h-naphthalenone, 6-methoxy-.alpha.-tetralone
PubChem CID 14112
IUPAC navn 6-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methoxy-1-tetralone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77,0 °C til 79,0 °C
Farve Brun til gul
Kogepunkt 171,0 °C (11,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 09, II, 889
Merck Index 15, 6074
Formel vægt 176.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver